2-Bromo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4873-1G B4873-5G
TCIAB4873-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB4873-1G TCIAB4873-5G
2-Bromo-4-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025152
Numéro CAS: 13296-94-1
EINECS: 236-318-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&vid=f60b6400433af9991bd2b7f5c9217dc2bd163bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité