3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4874-1G B4874-5G
TCIAB4874-1GEA 120 EUR InStock
TCIAB4874-1G TCIAB4874-5G
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3'-Bis[di(p-tolyl)amino]biphenyl
Formule: C₄₀H₃₆N₂
MW: 544,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD16036283
Numéro CAS: 161485-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 191.0 to 195.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité