2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4875-200MG B4875-1G
TCIAB4875-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAB4875-200MG TCIAB4875-1G
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₅₇H₃₈N₂
MW: 750,95 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022428
Numéro CAS: 932739-76-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité