4-Bromo-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4876-1G B4876-5G
TCIAB4876-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4876-1G TCIAB4876-5G
4-Bromo-3-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01320678
Numéro CAS: 53324-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité