Boc-Phe(4-CN)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB4877-5GEA 205 EUR InStock
TCIAB4877-5G TCIAB4877-1G
Boc-Phe(4-CN)-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-Phe(4-CN)-OH
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672526
Numéro CAS: 131724-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -35.0 deg (C=1,DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité