10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4883-1G B4883-5G
TCIAB4883-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB4883-1G TCIAB4883-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole ≥98.0% (par GC)
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formule: C₁₆H₁₀BrN
MW: 296,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD22054961
Numéro CAS: 1698-16-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité