5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(thiophen-2-yl)pyridine
B4885-200MG B4885-1G
TCIAB4885-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAB4885-200MG TCIAB4885-1G
5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2-(2-thienyl)pyridine
Formule: C₉H₆BrNS
MW: 240,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037419
Numéro CAS: 91891-74-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité