5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-(5-bromothiophen-2-yl)pyridine, 2-Bromo-5-(5-bromo-2-pyridyl)thiophene
B4886-200MG B4886-1G
TCIAB4886-200MGEA 112 EUR InStock
TCIAB4886-200MG TCIAB4886-1G
5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-(5-bromo-2-thienyl)pyridine
Formule: C₉H₅Br₂NS
MW: 319,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD29765747
Numéro CAS: 136902-53-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité