3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(4-(9-Phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-amine
B4887-1G B4887-5G
TCIAB4887-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB4887-1G TCIAB4887-5G
3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-[4-(4-Biphenylylamino)phenyl]-9-phenylcarbazole
Formule: C₃₆H₂₆N₂
MW: 486,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD22571697
Numéro CAS: 1160294-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité