N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, N-Boc-DL-tryptophan, Boc-DL-Trp-OH
B4891-1G B4891-5G
TCIAB4891-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB4891-1G TCIAB4891-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-tryptophan
Formule: C₁₆H₂₀N₂O₄
MW: 304,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190836
Numéro CAS: 112525-72-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité