2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4894-1G B4894-5G
TCIAB4894-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB4894-1G TCIAB4894-5G
2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2-(3-Bromophenyl)-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₄BrN₃
MW: 388,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD22200060
Numéro CAS: 864377-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité