9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-([1,1'-Biphenyl]-2-yl)-10-bromoanthracene
B4895-1G B4895-5G
TCIAB4895-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAB4895-1G TCIAB4895-5G
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0% (par GC)
9-(2-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD28138083
Numéro CAS: 400607-16-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité