10-Bromo-10'-(2-naphthyl)-9,9'-bianthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B4896-200MG B4896-1G
TCIAB4896-200MGEA 121 EUR InStock
TCIAB4896-200MG TCIAB4896-1G
10-Bromo-10'-(2-naphthyl)-9,9'-bianthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
10-Bromo-10'-(2-naphthyl)-9,9'-bianthracene
Formule: C₃₈H₂₃Br
MW: 559,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD22987563
Numéro CAS: 1172087-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité