9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4897-1G B4897-5G
TCIAB4897-1GEA 125 EUR InStock
TCIAB4897-1G TCIAB4897-5G
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene ≥98.0% (par GC)
9-(3-Bromophenyl)-10-phenylanthracene
Formule: C₂₆H₁₇Br
MW: 409,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100940
Numéro CAS: 1023674-80-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité