6-Bromoquinolin-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
B4899-1G B4899-5G
TCIAB4899-1GEA 77 EUR InStock
TCIAB4899-1G TCIAB4899-5G
6-Bromoquinolin-4-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Bromoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,0540 g/mol
Point de fusion: 283°C
Numéro MDL: MFCD00272435
Numéro CAS: 145369-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité