4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
B4900-1G B4900-5G
TCIAB4900-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB4900-1G TCIAB4900-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde ≥98.0% (par GC)
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Point d'ébullition: 189°C
Numéro MDL: MFCD08276811
Numéro CAS: 69240-56-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité