7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]thiazin-3(4H)-one
B4902-1G B4902-5G
TCIAB4902-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAB4902-1G TCIAB4902-5G
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one ≥98.0% (par GC)
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formule: C₈H₆BrNOS
MW: 244,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02660583
Numéro CAS: 90814-91-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 212.0 to 216.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité