Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-8-iododibenzothiophene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B4904-200MG B4904-1G
TCIAB4904-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAB4904-200MG TCIAB4904-1G
2-Bromo-8-iododibenzothiophene ≥97.0% (par GC)
2-Bromo-8-iododibenzothiophene


Formule: C₁₂H₆BrIS
MW: 389,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975102
Numéro CAS: 1206544-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité