7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: HN-D1
B4908-200MG B4908-1G
TCIAB4908-200MGEA 154 EUR InStock
TCIAB4908-200MG TCIAB4908-1G
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine ≥98.0% (par HPLC)
7,7'-Bi[1,4]benzoxazino[2,3,4-kl]phenoxazine
Formule: C₃₆H₂₀N₂O₄
MW: 544,57 g/mol
Point de fusion: 376°C
Numéro CAS: 1395881-55-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 4.80 to 5.50 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité