O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Ser(tBu)-OtBu.HCl
B4913-5G B4913-1G
TCIAB4913-5GEA 147 EUR InStock
TCIAB4913-5G TCIAB4913-1G
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-tert-Butyl-L-serine tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₁₁H₂₃NO₃·HCl
MW: 253,767 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034850
Numéro CAS: 51537-21-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité