4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4922-200MG B4922-1G
TCIAB4922-200MGEA 113 EUR InStock
TCIAB4922-200MG TCIAB4922-1G
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde ≥95.0% (par GC)
4-[(4-Bromophenyl)(p-tolyl)amino]benzaldehyde
Formule: C₂₀H₁₆BrNO
Numéro MDL: MFCD16658914
Numéro CAS: 733744-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité