4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Butyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B4923-5G B4923-25G
TCIAB4923-5GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB4923-5G TCIAB4923-25G
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Butyl-4'-cyanobiphenyl
Formule: C₁₇H₁₇N
MW: 235,33 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00506009
Numéro CAS: 52709-83-8
EINECS: 258-119-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Mesomorphic range 45.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité