trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)benzonitrile, 4-(trans-4-Butylcyclohexyl)-1-cyanobenzene
B4924-5G B4924-25G
TCIAB4924-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4924-5G TCIAB4924-25G
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
trans-4-(4-Butylcyclohexyl)benzonitrile
Formule: C₁₇H₂₃N
MW: 241,3700 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799425
Numéro CAS: 61204-00-0
EINECS: 262-655-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité