2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DMFL-NPB, 9,9-Dimethyl-N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenyl-9H-fluorene-2,7-diamine
B4926-200MG B4926-1G
TCIAB4926-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAB4926-200MG TCIAB4926-1G
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Bis[N-(1-naphthyl)anilino]-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₄₇H₃₆N₂
MW: 628,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD11110702
Numéro CAS: 222319-05-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d93324a6725d0c7df92a72aff5d546f498982551&vid=d93324a6725d0c7df92a72aff5d546f498982551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité