Acétate de 2-butoxyéthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acétate de butylglycolAcétate d'éther monobutylique d'éthylène-glycol
ACRO403410025EA 81.6 EUR InStock
ACRO403410025 ACRO403410100 ACRO403410010
Acétate de 2-butoxyéthyle 98%
Acétate de 2-butoxyéthyle
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Point d'ébullition: 193,5 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0,9385 g/cm³
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009457
Numéro CAS: 112-07-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité