2-Benzoylpyrrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4934-5G B4934-25G
TCIAB4934-5GEA 115 EUR InStock
TCIAB4934-5G TCIAB4934-25G
2-Benzoylpyrrole ≥98.0% (par GC)
2-Benzoylpyrrole
Formule: C₁₁H₉NO
Point d'ébullition: 305°C
Numéro MDL: MFCD00094048
Numéro CAS: 7697-46-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70516ddaaede638d56d7908fee742bd81a606bb8&vid=70516ddaaede638d56d7908fee742bd81a606bb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité