2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B4940-200MG B4940-1G
TCIAB4940-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAB4940-200MG TCIAB4940-1G
2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine ≥97.0% (par GC, azote total)
2-(4-Biphenylyl)-4,6-dichloro-1,3,5-triazine
Formule: C₁₅H₉Cl₂N₃
MW: 302,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD28556865
Numéro CAS: 10202-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité