2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Di([1,1'-biphenyl]-4-yl)-6-chloro-1,3,5-triazine
B4941-200MG B4941-1G
TCIAB4941-200MGEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4941-200MG TCIAB4941-1G
2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4-Bis(4-biphenylyl)-6-chloro-1,3,5-triazine
Formule: C₂₇H₁₈ClN₃
MW: 419,91 g/mol
Numéro MDL: MFCD27979765
Numéro CAS: 182918-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité