4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4943-200MG B4943-1G
TCIAB4943-200MGEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4943-200MG TCIAB4943-1G
4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-2,6-diphenylpyrimidine
Formule: C₁₆H₁₁BrN₂
MW: 311,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234885
Numéro CAS: 40734-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité