4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-[4'-Butyl-1,1'-bicyclohexyl]-4-one
B4946-5G B4946-25G
TCIAB4946-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB4946-5G TCIAB4946-25G
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-(trans-4-Butylcyclohexyl)cyclohexanone
Formule: C₁₆H₂₈O
MW: 236,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797514
Numéro CAS: 92413-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité