Acide 4-bromo-1-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-naphthalenecarboxylic acid
B4949-1G B4949-5G
TCIAB4949-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB4949-1G TCIAB4949-5G
Acide 4-bromo-1-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-bromo-1-naphtoïque
Formule: C₁₁H₇BrO₂
MW: 251,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00094221
Numéro CAS: 16650-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&vid=ec2088404c12e18eee242bd51b16ff856a6bcb76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité