Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4951-1G B4951-5G
TCIAB4951-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB4951-1G TCIAB4951-5G
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]naphtho[1,2-d]thiophene
Formule: C₁₆H₁₀S
MW: 234,32 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00215942
Numéro CAS: 205-43-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité