9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4952-200MG B4952-1G
TCIAB4952-200MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAB4952-200MG TCIAB4952-1G
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene ≥98.0% (par GC)
9-Bromo-7,7-dimethyl-7H-benzo[c]fluorene
Formule: C₁₉H₁₅Br
MW: 323,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD27980277
Numéro CAS: 1198396-46-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité