4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-([1,1'-Biphenyl]-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine
B4953-1G B4953-5G
TCIAB4953-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB4953-1G TCIAB4953-5G
4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (par HPLC)
4-(Biphenyl-4-yl)-6-(4-bromophenyl)-2-phenylpyrimidine
Formule: C₂₈H₁₉BrN₂
MW: 463,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD28975104
Numéro CAS: 1421599-34-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 189.0 to 193.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité