Acétate de 4-bromobutyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid 4-bromobutyl ester
B4958-5G B4958-25G
TCIAB4958-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB4958-5G TCIAB4958-25G
Acétate de 4-bromobutyle ≥97.0% (par GC)
Acétate de 4-bromobutyle
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Numéro MDL: MFCD00000263
Numéro CAS: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité