2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N,N',N'-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-9,9'-spirobi[9H-fluorene]-2,7-diamine
B4959-200MG B4959-1G
TCIAB4959-200MGEA 146 EUR InStock
TCIAB4959-200MG TCIAB4959-1G
2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene] ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,7-Bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)amino]-9,9-spirobi[9H-fluorene]
Formule: C₅₃H₄₂N₂O₄
MW: 770,93 g/mol
Numéro CAS: 1138220-69-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=05baa47b6385fad81de5e9db11e39d1d0ddbcfd8&vid=05baa47b6385fad81de5e9db11e39d1d0ddbcfd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité