9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N,N'-Diphenyl-N,N'-di(m-tolyl)-9,10-anthracenediamine, N,N'-Bis(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-9,10-anthracenediamine, N9,N10-Diphenyl-N9,N10-di-m-tolylanthracene-9,10-diamine
B4965-200MG B4965-1G
TCIAB4965-200MGEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4965-200MG TCIAB4965-1G
9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene ≥98.0% (par HPLC)
9,10-Bis[N-(m-tolyl)anilino]anthracene
Formule: C₄₀H₃₂N₂
MW: 540,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD12022466
Numéro CAS: 189263-81-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité