4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromopyridine-2,6-dicarboxylic acid
B4970-200MG B4970-1G
TCIAB4970-200MGEA 105 EUR InStock
TCIAB4970-200MG TCIAB4970-1G
4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-2,6-pyridinedicarboxylic acid monohydrate
Formule: C₇H₄BrNO₄·H₂O
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033573
Numéro CAS: 162102-81-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 9.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité