1-Butyl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butylthiourea
B4971-1G B4971-5G
TCIAB4971-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB4971-1G TCIAB4971-5G
1-Butyl-2-thiourée ≥98.0% (sur base azote total)
1-Butyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
MW: 132,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022173
Numéro CAS: 1516-32-1
EINECS: 216-165-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8133733b593f6588346badc0a9f3f1ee1a17b3e9&vid=8133733b593f6588346badc0a9f3f1ee1a17b3e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité