3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
B4973-1G B4973-5G
TCIAB4973-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAB4973-1G TCIAB4973-5G
3-Bromo-5-nitroanisole ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
MW: 232,0300 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112752
Numéro CAS: 16618-67-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité