3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4974-1G B4974-5G
TCIAB4974-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB4974-1G TCIAB4974-5G
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄BrF₃O
MW: 253,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD08059506
Numéro CAS: 477535-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité