4,4'-Bis(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-1,1'-biphenyl
B4977-200MG B4977-1G
TCIAB4977-200MGEA 88 EUR InStock
TCIAB4977-200MG TCIAB4977-1G
4,4'-Bis(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl ≥95.0% (par HPLC, azote total)
4,4'-Bis(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)biphenyl
This product is unavailable in the U.S.
Formule: C₄₂H₂₈N₆
MW: 616,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD28291963
Numéro CAS: 266349-83-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité