9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
B4978-1G B4978-200MG
TCIAB4978-1GEA 505 EUR InStock
TCIAB4978-1G TCIAB4978-200MG
9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9,9-Bis[4-[di(2-naphthyl)amino]phenyl]fluorene
Formule: C₆₅H₄₄N₂
MW: 853,08 g/mol
Numéro CAS: 916061-87-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité