3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)chalcone
B4983-1G B4983-5G
TCIAB4983-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB4983-1G TCIAB4983-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one ≥98.0% (par GC)
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1-phenyl-2-propen-1-one
Formule: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022990
Numéro CAS: 644-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité