4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-tert-Butylphenylisothiocyanate
B4984-1G B4984-5G
TCIAB4984-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAB4984-1G TCIAB4984-5G
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butylphenyl isothiocyanate
Formule: C₁₁H₁₃NS
MW: 191,2926 g/mol
Point d'ébullition: 277°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022059
Numéro CAS: 19241-24-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité