N-(5-Bromopentyl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B4986-5G B4986-25G
TCIAB4986-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB4986-5G TCIAB4986-25G
N-(5-Bromopentyl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
N-(5-Bromopentyl)phtalimide
Formule: C₁₃H₁₄BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00060522
Numéro CAS: 954-81-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4eb7182399971d0e4d5a34e3897637aa3a79a1aa&vid=4eb7182399971d0e4d5a34e3897637aa3a79a1aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité