N-(6-Bromohexyl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4987-5G B4987-25G
TCIAB4987-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB4987-5G TCIAB4987-25G
N-(6-Bromohexyl)phtalimide ≥98.0% (par GC)
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Numéro MDL: MFCD00023098
Numéro CAS: 24566-79-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité