Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B4989-1G B4989-5G
TCIAB4989-1GEA 148 EUR InStock
TCIAB4989-1G TCIAB4989-5G
Bis(2-bromophenyl)acetylene ≥96.0% (par GC)
Bis(2-bromophenyl)acetylene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00238712
Numéro CAS: 38399-13-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité