1-Bromo-2-(methylsulphinyl)benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Bromo-2-(methylsulphinyl)benzene, 2-Bromophenyl methyll sulphoxide
B4990-1G B4990-5G
TCIAB4990-1GEA 82.5 EUR InStock
TCIAB4990-1G TCIAB4990-5G
1-Bromo-2-(methylsulphinyl)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-(methylsulphinyl)benzene
Formule: C₇H₇BrOS
MW: 219,11 g/mol
Point d'ébullition: 109°C
Numéro MDL: MFCD18089235
Numéro CAS: 7321-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité