2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Butynyl p-toluenesulphonate, But-2-yn-1-yl 4-methylbenzenesulphonate
B4995-1G B4995-5G
TCIAB4995-1GEA 106 EUR InStock
TCIAB4995-1G TCIAB4995-5G
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
2-Butynyl toluene-4-sulphonate
Formule: C₁₁H₁₂O₃S
MW: 224,276 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078395
Numéro CAS: 56563-37-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité